Mayo-Stille scissors
Blunt/blunt, straight tips, 150 mm, 39 mm
Codice catalogo FSCI14012-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Mayo-Stille scissors
Codice catalogo FSCI14012-15
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Tipo:Blunt/blunt, straight tips
- Lunghezza:150 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:39 mm