Orders LinkContactUsLinkComponent
Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
Codice catalogo FSCI14161-10
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
Codice catalogo FSCI14161-10
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
Price
SFr. 84.28
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
  • Tipo:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Lunghezza:
    105 mm
  • Seq:
    10
  • Lunghezza lama:
    25 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.