Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
Codice catalogo FSCI14010-17
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, straight tips
- Lunghezza:170 mm
- Seq:04
- Lunghezza lama:45 mm