Mayo-Stille scissors
Blunt/blunt, curved tips, 170 mm, 45 mm
Codice catalogo FSCI14013-17
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Mayo-Stille scissors
Codice catalogo FSCI14013-17
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips
- Lunghezza:170 mm
- Seq:03
- Lunghezza lama:45 mm