Mayo-Noble scissors
Blunt/blunt, straight tips, 165 mm, 37 mm
Codice catalogo FSCI14014-17
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, straight tips
- Lunghezza:165 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:37 mm