Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, curved tips, 145 mm, 31 mm
Codice catalogo FSCI14017-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips
- Lunghezza:145 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:31 mm