Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, curved tips, 180 mm, 35 mm
Codice catalogo FSCI14017-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips
- Lunghezza:180 mm
- Seq:04
- Lunghezza lama:35 mm