Mayo scissors
Blunt/blunt, curved tips, 150 mm, 39 mm
Codice catalogo FSCI14011-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips
- Lunghezza:150 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:39 mm