Dumont #5 forceps
#5, Dumostar, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
Codice catalogo FSCI11295-00
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Dumostar
- Seq:08
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight