Mathieu needle holders
Clamping length of 14 mm, Lockable, extra narrow profile, Acciaio inossidabile, 140 mm, Serrated, Straight, 2,3 mm
Codice catalogo FSCI12010-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Mathieu needle holders
Codice catalogo FSCI12010-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lockable, extra narrow profile
- Descrizione:Clamping length of 14 mm
- Lunghezza:140 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Serrated
- Tip width:2,3 mm
- Tip shape:Straight
- Cat. No.:FSCI12010-14