Dumont #5 forceps
#5, Dumoxel, 110 mm, Biology, Straight, 0,05×0,02 mm
Codice catalogo FSCI11252-30
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Dumoxel
- Seq:05
- Stile punta:Biology
- Tip size:0,05×0,02 mm
- Tip shape:Straight