Dumont forceps, micro-blunted tips
#5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
Codice catalogo FSCI11253-20
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Codice catalogo FSCI11253-20
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Inox
- Seq:03
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight