Dumont forceps, micro-blunted tips
#5, Inox, 115 mm, Standard, off-center, Straight, 0,13×0,08 mm
Codice catalogo FSCI11253-21
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Codice catalogo FSCI11253-21
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Inox
- Seq:04
- Stile punta:Standard, off-center
- Tip size:0,13×0,08 mm
- Tip shape:Straight