Dumont forceps, micro-blunted tips
#5/45, Inox, 110 mm, Standard, Angled (45°), 0,1×0,06 mm
Codice catalogo FSCI11253-25
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Codice catalogo FSCI11253-25
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5/45
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Inox
- Seq:02
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Angled (45°)