Dumont #7 forceps
#7, Dumoxel, 115 mm, Biology, Curved, 0,07×0,04 mm
Codice catalogo FSCI11272-30
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#7
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Dumoxel
- Seq:3
- Stile punta:Biology
- Tip size:0,07×0,04 mm
- Tip shape:Curved