Dumont forceps, micro-blunted tips
#7, Inox, 120 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
Codice catalogo FSCI11273-22
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Codice catalogo FSCI11273-22
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#7
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Inox
- Seq:06
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Curved