Dumont #5 forceps
#5, Dumoxel, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
Codice catalogo FSCI11251-30
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#5
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Dumoxel
- Seq:03
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight