Dumont #7 forceps
#7, Dumostar, 115 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
Codice catalogo FSCI11297-00
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:#7
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Dumostar
- Seq:4
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Curved