Moria Iris forceps
MC31B, Inox, 100 mm, Smooth, Curved, 0,5×,04 mm, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI11373-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:MC31B
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Inox
- Seq:03
- Stile punta:Smooth
- Tip size:0,5×,04 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Curved