Narrow pattern forceps
Titanio, 145 mm, Serrated, Straight, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Codice catalogo FSCI11602-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11602-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Titanio
- Seq:06
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,25×1,45 mm
- Tip width:2,25 mm
- Tip shape:Straight