Adson forceps, DeBakey serrations
Acciaio inossidabile, 150 mm, Debakey serrations, Straight, 1,75×1,5 mm, 1,5 mm
Codice catalogo FSCI11616-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Adson forceps, DeBakey serrations
Codice catalogo FSCI11616-15
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Debakey serrations
- Tip size:1,75×1,5 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight