Adson forceps, DeBakey serrations
Acciaio inossidabile, 125 mm, Debakey serrations, Straight, 1,75×1,5 mm, 1,5 mm
Codice catalogo FSCI11617-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Adson forceps, DeBakey serrations
Codice catalogo FSCI11617-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:125 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Debakey serrations
- Tip size:1,75×1,5 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.