Graefe forceps
Titanio, 100 mm, Serrated, Curved, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
Codice catalogo FSCI11652-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Titanio
- Seq:10
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1,2×0,9 mm
- Tip width:1,2 mm
- Tip shape:Curved