Orders LinkContactUsLinkComponent
Double powder spatulas, micro
Double powder spatulas, micro
150 mm
Codice catalogo HAMMHSN043-15
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Double powder spatulas, micro
Codice catalogo HAMMHSN043-15
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Double powder spatulas, micro
Double powder spatulas, micro
150 mm
Price
SFr. 13.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible, double-ended powder spatulas made of stainless steel.
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm