Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Dodecil-β-D-maltoside
Glass bottle for solids, 25 g
  BACE4061027.0025
Marketsource
n-Dodecil-β-D-maltoside
  BACE4061027.0025
Marketsource
 :  69227-93-6
n-Dodecil-β-D-maltoside
Glass bottle for solids, 25 g
 :  69227-93-6
1 * 25 g
 :  DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
  •  :69227-93-6
  •  :C₂₄H₄₆O₁₁
  •  :MFCD00043012
  •  :510.6 g/mol
  •  :Congelamento
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..