n-Dodecil-β-D-maltoside
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo BACE4061027.0005
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
n-Dodecil-β-D-maltoside
Codice catalogo BACE4061027.0005
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 69227-93-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
- Numero CAS:69227-93-6
- Formula:C₂₄H₄₆O₁₁
- Numero MDL:MFCD00043012
- Molecular Weight:510.6 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g



