Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Human Interferon Gamma ELISPOT kit
Codice catalogo ABCAAB62899-96
Nome del fornitore: Abcam
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Codice catalogo ABCAAB62899-96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human Interferon Gamma production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Interferon Gamma ELISPOT kit
- Cat. No.:ABCAAB62899-96
- Forma:Pre-coated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tipo di anticorpi:Interferon gamma
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human



