Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Planacromatico A, Ph1, M27, N.A. di 0,45, WD di 0,46 mm, 20×
Katalognr. ZEIS4210519910000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Katalognr. ZEIS4210519910000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
Planacromatico A, Ph1, M27, N.A. di 0,45, WD di 0,46 mm, 20×
Preis
SFr. 478.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ingrandimento:
    20×
  • Descrizione:
    Planacromatico A, Ph1, M27, N.A. di 0,45, WD di 0,46 mm
  • Seq:
    07