Human Perforin ELISPOT Kit
Human Perforin ELISPOT kit
Codice catalogo ABCAAB62943-96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human Perforin ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human Perforin production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Perforin ELISPOT kit
- Cat. No.:ABCAAB62943-96
- Forma:Pre-coated
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tipo di anticorpi:Perforin
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



