Hotplates
350×350 mm, 130...370 °C, 2200 W, Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Codice catalogo GESTHT13
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Superficie riscaldante:350×350 mm
- Potenza di riscaldamento:2200 W
- Temperatura:130...370 °C
- Seq:11
- L×P×A:358×358×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate