Precolumn filters, ColumnSaver
PEEK, 10-32, 0,5 µm
55214-U
: Merck
Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
- Porosità:0,5 µm
- Filettatura:10-32
- Materiale:PEEK
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..