Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 28×95 mm, trasparente, No, 24-400
Katalognr. SIAL27379
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:24-400
- Ø×A:28×95 mm
- Capacità:40,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials
- Seq:19