Screw top vials
Vials, pre-cleaned, 2,00 ml, 12×32 mm, trasparente, No, 10-425
Codice catalogo SIAL27265
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:10-425
- Ø×A:12×32 mm
- Capacità:2,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, pre-cleaned
- Seq:09