Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 29×82 mm, ambra, No, 24-400
Catalog # SIAL27185-U
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:24-400
- Ø×A:29×82 mm
- Capacità:40,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials
- Seq:31