Screw top vials
Vials, 22,00 ml, 23×85 mm, trasparente, No, 20-400
Codice catalogo SIAL27173
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:20-400
- Ø×A:23×85 mm
- Capacità:22,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials
- Seq:17