Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, trasparente, No, 18-400
Codice catalogo SIAL27162
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:18-400
- Ø×A:21×70 mm
- Capacità:15,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials
- Seq:16