Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 14×45 mm, ambra, No, 13-425
Codice catalogo SIAL27115-U
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:13-425
- Ø×A:14×45 mm
- Capacità:4,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials
- Seq:23