Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, ambra, No, 8-425
Codice catalogo SIAL27083-U
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:8-425
- Ø×A:12×32 mm
- Capacità:2,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials
- Seq:20