Screw top vials
Vials, 22,00 ml, 23×85 mm, ambra, No, 20-400
Catalog # SIAL27073-U
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:20-400
- Ø×A:23×85 mm
- Capacità:22,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials
- Seq:29