Screw top vials
Vials, graduated, 40,00 ml, 29×82 mm, trasparente, No, 24-400
Codice catalogo SIAL27028-U
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:24-400
- Ø×A:29×82 mm
- Capacità:40,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, graduated
- Seq:06