Screw top vials
Vials, graduated, 22,00 ml, 23×85 mm, trasparente, No, 20-400
Catalog # SIAL27027-U
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:20-400
- Ø×A:23×85 mm
- Capacità:22,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, graduated
- Seq:05