Screw top vials
Vials, graduated, 7,00 ml, 17×60 mm, trasparente, No, 15-425
Codice catalogo SIAL27025
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:15-425
- Ø×A:17×60 mm
- Capacità:7,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, graduated
- Seq:03