Screw top vials
Vials, graduated, 4,00 ml, 15×45 mm, trasparente, No, 13-425
Catalog # SIAL27024
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:13-425
- Ø×A:15×45 mm
- Capacità:4,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, graduated
- Seq:02