Screw top vials
Vials, graduated, 2,00 ml, 12×32 mm, trasparente, No, 8-425
N° de catalogue SIAL27023
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:8-425
- Ø×A:12×32 mm
- Capacità:2,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, graduated
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..