Orders LinkContactUsLinkComponent
Acqua
Acqua
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTHHN43.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acqua
Codice catalogo ROTHHN43.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  7732-18-5
Acqua
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  7732-18-5
Price
SFr. 62.30
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hydrogen oxide
  • Numero CAS:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • Numero MDL:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • IndexMerck:13,10098
  • Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:0 °C
  • Densità:1 g/cm³ (4 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-791-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L