Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, ambra, No, 18-400
SIAL27088-U
: Merck
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:18-400
- Ø×A:21×70 mm
- Capacità:15,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials
- Seq:28