[EN]FS CAP SUPEL-Q PLOT 30M .32MM (R & D 1 * 1 Cad.
Codice catalogo 24242.
Nome del fornitore: Merck
[EN]FS CAP SUPEL-Q PLOT 30M .32MM (R & D 1 * 1 Cad.
Codice catalogo 24242.
Nome del fornitore: Merck
Frequently Bought Together
VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Nome del fornitore: Avantor
ISAspher HPLC Columns, Phenyl
Nome del fornitore: ISERA
ISAspher HPLC Columns, C18
Nome del fornitore: ISERA
Avantor® ACE® C8, HPLC Columns, 5 µm
Nome del fornitore: Avantor
ISAspher HPLC Columns, C18-AQ-PolE
Nome del fornitore: ISERA
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Nome del fornitore: Avantor
ISAspher HPLC Columns, C4
Nome del fornitore: ISERA
XELA UHPLC Columns, HILIC-Si
Nome del fornitore: ISERA
ISAspher HPLC Columns, SCX
Nome del fornitore: ISERA