Stopcocks, straight or multi-way bore
2 mm, 4,5 mm
Codice catalogo BURK8610-0010
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
PTFE.
- Resistant to compression max. 1 bar
- Vacuum suitable
- Autoclavable
Documents
BURK8610-0006_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø foro:2 mm
- Per tubo con Ø interno:4,5 mm