2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo COBBOT-0036-100G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Codice catalogo COBBOT-0036-100G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 830-79-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:830-79-5
- Formula:C₁₀H₁₂O₄
- Numero MDL:MFCD00003313
- Molecular Weight:196.2 g/mol
- Punto di ebollizione:291 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:120 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:212-598-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g



