2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo COBBOT-0036-5G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Codice catalogo COBBOT-0036-5G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 830-79-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:830-79-5
- Formula:C₁₀H₁₂O₄
- Numero MDL:MFCD00003313
- Molecular Weight:196.2 g/mol
- Punto di ebollizione:291 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:120 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:212-598-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



